4-Brombenzonitril ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Bromobenzonitrile
B1426-25G B1426-250G
TCIAB1426-25GEA 337 DKK
TCIAB1426-25G TCIAB1426-250G
4-Brombenzonitril ≥97.0% (by GC)
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molekylvægt: 182.02 g/mol
Kogepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 90
Flammepunkt: 130
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb72654f9a8a00bcab0383da36007c9da5060d9&vid=b514fcf7a9a6d3d056c8dbdbf4eabc162193ca42&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C