3-Brombenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B1227-100G B1227-25G B1227-5G
TCIAB1227-100GEA 1570 DKK
TCIAB1227-100G TCIAB1227-25G TCIAB1227-5G
3-Brombenzonitril ≥98.0% (by GC)
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Kogepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001796
CAS-nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3823b7e8095d877290542c285d5c103752052fca&vid=7799278794193bc00d8d8aa54c4826b6815fa6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C