4-Brombenzaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0549-25G B0549-250G
TCIAB0549-25GEA 165 DKK
TCIAB0549-25G TCIAB0549-250G
4-Brombenzaldehyd ≥97.0% (by GC)
4-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Kogepunkt: 125°C
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dac47e28e77cad9647b026267677625d3c2bb0f&vid=ce7e2e8ac7aa30977e8cd6d61bc9b9bcc27b32cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency