1,2-Dibrombenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0168-100G D0168-25G
TCIAD0168-100GEA 895 DKK
TCIAD0168-100G TCIAD0168-25G
1,2-Dibrombenzen ≥97.0% (by GC)
1,2-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Kogepunkt: 224°C
Massefylde: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000057
CAS-nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27d7528368d46dd6d461a259ef783a0dc178b33d&vid=c024ff90b9aecd36dcf381e81e16bac5cf909f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %