4-Bromphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
B3148-25G B3148-5G
TCIAB3148-25GEA 1010 DKK
TCIAB3148-25G TCIAB3148-5G
4-Bromphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
4-Bromphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
MDL Number: MFCD00025065
CAS-nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&vid=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C