3-Bromphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3893-25G B3893-5G
TCIAB3893-25GEA 1180 DKK
TCIAB3893-25G TCIAB3893-5G
3-Bromphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
3-Bromphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
MDL Number: MFCD03095326
CAS-nummer: 34896-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06fb96a40178e91cc836bfbc097ce251de847ead&vid=d55b82c0006273d538952e786e03ba2c31c4c32c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C