3,5-Dichlorthioanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3520-25G D3520-5G
TCIAD3520-25GEA 796 DKK
TCIAD3520-25G TCIAD3520-5G
3,5-Dichlorthioanisol ≥98.0% (by GC)
3,5-Dichlorthioanisol
Formel: C₇H₆Cl₂S
Kogepunkt: 145°C
MDL Number: MFCD00870149
CAS-nummer: 68121-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&vid=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %