2-tert-Butylanthracen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3541-1G
B3541-5G
TCIAB3541-1GEA
559
DKK
TCIAB3541-1G
TCIAB3541-5G
2-tert-Butylanthracen ≥98.0% (by GC)
2-tert-Butylanthracen
Formel:
C₁₈H₁₈ Kogepunkt: 363 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 149 °C |
MDL Number:
MFCD00003581 CAS-nummer: 18801-00-8 EINECS: 242-588-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |