3,3-Dimethyl-1-butyn ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3-Dimethylbutyne
B1114-10ML B1114-100ML
TCIAB1114-10MLEA 476 DKK
TCIAB1114-10ML TCIAB1114-100ML
3,3-Dimethyl-1-butyn ≥96.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-butyn
Formel: C₆H₁₀
Molekylvægt: 82.15 g/mol
Kogepunkt: 38°C
Smeltepunkt: -78.2
Flammepunkt: –34°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008852
CAS-nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN nummer: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e080d845a397528de0c50ea09bbd4cee08bd49&vid=a2ef46939697368b7a9312457fa27eea958d2d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %