4-Octin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0127-5ML O0127-25ML
TCIAO0127-5MLEA 263 DKK
TCIAO0127-5ML TCIAO0127-25ML
4-Octin ≥99.0% (by GC)
4-Octyne
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 131°C
Smeltepunkt: –103 °C
Massefylde: 0,7509 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009471
CAS-nummer: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&vid=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %