1-Octyn ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0050-25ML O0050-250ML O0050-100ML
TCIAO0050-25MLEA 468 DKK
TCIAO0050-25ML TCIAO0050-250ML TCIAO0050-100ML
1-Octyn ≥95.0% (by GC)
1-Octyn
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 126°C
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 17°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009546
CAS-nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5b5da4cf04b4b2ba1bd3400a6b0a09d1dc9c9f&vid=93852408db0543ecce5c5bee9e71f1899144b509&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %