3,3-Dimethyl-1-buten ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 411 DKK
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Dimethyl-1-buten ≥96.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-butene
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 41°C
Smeltepunkt: -115
Flammepunkt: –28°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008853
CAS-nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN nummer: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %