2-Methyl-2-buten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
P0067-25ML
P0067-500ML
P0067-100ML
TCIAP0067-25MLEA
222
DKK
TCIAP0067-25ML
TCIAP0067-500ML
TCIAP0067-100ML
2-Methyl-2-buten ≥95.0% (by GC)
2-Methyl-2-butene
Formel:
C₅H₁₀ Kogepunkt: 38°C Smeltepunkt: -134°C Massefylde: 0,6623 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: -45°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009276 CAS-nummer: 513-35-9 EINECS: 208-156-3 UN nummer: 2460 ADR: 3,II Merck Index: 14,00607 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |