2-Methyl-1-hexen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M0525-1G
M0525-5G
TCIAM0525-1GEA
493
DKK
TCIAM0525-1G
TCIAM0525-5G
2-Methyl-1-hexen ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-1-hexene
Formel:
C₇H₁₄ Kogepunkt: 92°C Smeltepunkt: –103 °C Massefylde: 0,697 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: -6°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009486 CAS-nummer: 6094-02-6 EINECS: 228-041-1 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |