2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0780-25ML T0780-100ML
TCIAT0780-25MLEA 1190 DKK
TCIAT0780-25ML TCIAT0780-100ML
2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97.0% (by GC)
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 105°C
Massefylde: 0,7223 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4°C
MDL Number: MFCD00008902
CAS-nummer: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN nummer: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&vid=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %