2,3,3-Trimethyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 238 DKK
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Trimethyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formel: C₇H₁₄
Kogepunkt: 78°C
Massefylde: 0,705 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -17°C
MDL Number: MFCD00008850
CAS-nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %