3-Chlor-2-methylpropen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C0209-25ML
C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA
140
DKK
TCIAC0209-25ML
TCIAC0209-500ML
3-Chlor-2-methylpropen ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-methylpropene
Formel:
C₄H₇Cl Molekylvægt: 90.55 g/mol Kogepunkt: 73°C Smeltepunkt: -80 Flammepunkt: –12°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000953 CAS-nummer: 563-47-3 EINECS: 209-251-2 UN nummer: 2554 ADR: 3 II Merck Index: 14,02148 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |