trans-4-Octen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-4-Octene
O0136-1ML O0136-5ML
TCIAO0136-1MLEA 288 DKK
TCIAO0136-1ML TCIAO0136-5ML
trans-4-Octen ≥99.0% (by GC)
trans-4-Octene
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 122°C
Massefylde: 0,7141 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 21°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009476
CAS-nummer: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c02ad0e35969f6871d40302cf66c0aee1a9d825e&vid=92a5a3806b95de98cddf3de9c6240bb682020dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %