1-Penten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0316-25ML P0316-500ML P0316-100ML
TCIAP0316-25MLEA 288 DKK
TCIAP0316-25ML TCIAP0316-500ML TCIAP0316-100ML
1-Penten ≥98.0% (by GC)
1-Pentene
Formel: C₅H₁₀
Kogepunkt: 30°C
Smeltepunkt: –165 °C
Massefylde: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003567
CAS-nummer: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN nummer: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f594b8ea703e3e1e899b9f4523a4bcff16ae4d&vid=18bc0ccfa7de572862e0d92a7f477b6fc8dd0339&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %