1-Octen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 140 DKK
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Octen ≥97.0% (by GC)
1-Octene
Formel: C₈H₁₆
Molekylvægt: 112.22 g/mol
Kogepunkt: 121
Smeltepunkt: -102
Flammepunkt: 10°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009548
CAS-nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN nummer: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %