1-Hexadecen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0610-25ML H0610-500ML H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA 247 DKK
TCIAH0610-25ML TCIAH0610-500ML TCIAH0610-100ML
1-Hexadecen ≥99.0% (by GC)
1-Hexadecene
Formel: C₁₆H₃₂
Kogepunkt: 285°C
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008991
CAS-nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8b6accb93598f6655aec4915c27e6118ed3a3&vid=237a66033ffecd814c4ea105ced19b08ba49e461&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %