1-Hexadecen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H0610-25ML
H0610-500ML
H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA
247
DKK
TCIAH0610-25ML
TCIAH0610-500ML
TCIAH0610-100ML
1-Hexadecen ≥99.0% (by GC)
1-Hexadecene
Formel:
C₁₆H₃₂ Kogepunkt: 285°C Smeltepunkt: 4 °C Massefylde: 0,7811 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 132°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008991 CAS-nummer: 629-73-2 EINECS: 211-105-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |