1-Decen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 132 DKK
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Decen ≥95.0% (by GC)
1-Decene
Formel: C₁₀H₂₀
Kogepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –66°C
Massefylde: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009577
CAS-nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %