3-Chlor-1-buten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0581-100G C0581-25G
TCIAC0581-100GEA 8400 DKK
TCIAC0581-100G TCIAC0581-25G
3-Chlor-1-buten ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-butene
Formel: C₄H₇Cl
Kogepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -27°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000869
CAS-nummer: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed18659dd1db720c8e8163873bf563fdab34e33&vid=98d00e277b95fdb91509e6cd13d0dfc1c72d4238&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %