Allylacetat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0020-25ML A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA 173 DKK
TCIAA0020-25ML TCIAA0020-500ML
Allylacetat ≥97.0% (by GC)
Allylacetat
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 104°C
Smeltepunkt: –96 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008721
CAS-nummer: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN nummer: 2333
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fa4b542668a791605d720f3258fffb9274ea5e&vid=676136eb8c35625a4ecd98f4bbde0372fe2a3c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %