cis-4-Heptenal ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0520-25ML H0520-5ML
TCIAH0520-25MLEA 1650 DKK
TCIAH0520-25ML TCIAH0520-5ML
cis-4-Heptenal ≥95.0% (by GC)
cis-4-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 58°C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014682
CAS-nummer: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cecd52c2233753b3af142a3c88313dd11815595&vid=1472aa180fd717b5aec0b9c23340b6179f8eae42&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %