4-Brom-1-buten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0920-10G B0920-25G B0920-250G
TCIAB0920-10GEA 378 DKK
TCIAB0920-10G TCIAB0920-25G TCIAB0920-250G
4-Brom-1-buten ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-1-butene
Formel: C₄H₇Br
Molekylvægt: 135 g/mol
Kogepunkt: 98
Flammepunkt: 9
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000258
CAS-nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae31e7d1df08bb6fb2b1a31b35af04a0112ac51&vid=a21086da25a466913dca81e50703ad7fd2a6b7e2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %