Allylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
B0643-25G B0643-500G
TCIAB0643-25GEA 148 DKK
TCIAB0643-25G TCIAB0643-500G
Allylbromid ≥98.0% (by GC)
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molekylvægt: 120.98 g/mol
Kogepunkt: 71°C
Smeltepunkt: -119
Flammepunkt: 12°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000244
CAS-nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN nummer: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 14,00288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbe685751be75edddaed23d7509bd330755af6b&vid=58bdbdff67de16990d02722c245ffb72ba04bd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %