Benzylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A0022-25G
A0022-500G
TCIAA0022-25GEA
132
DKK
TCIAA0022-25G
TCIAA0022-500G
Benzylacetat ≥99.0% (by GC)
Benzylacetat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 214°C Smeltepunkt: –51 °C Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 102°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS-nummer: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 14,01123 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |