3-Methylpentan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 206 DKK
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-Methylpentan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Methylpentane
Formel: C₆H₁₄
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 63°C
Smeltepunkt: –118°C
Flammepunkt: –7°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009342
CAS-nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %