2-Methylpentan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M0382-25ML
M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA
132
DKK
TCIAM0382-25ML
TCIAM0382-500ML
2-Methylpentan ≥98.0% (by GC)
2-Methylpentane
Formel:
C₆H₁₄ Kogepunkt: 60°C Smeltepunkt: –154 °C Massefylde: 0,653 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: -20°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS-nummer: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 UN nummer: 1208 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |