2-Methylpentan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 132 DKK
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-Methylpentan ≥98.0% (by GC)
2-Methylpentane
Formel: C₆H₁₄
Kogepunkt: 60°C
Smeltepunkt: –154 °C
Massefylde: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -20°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %