2-Methylhexan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0231-25ML M0231-5ML
TCIAM0231-25MLEA 2250 DKK
TCIAM0231-25ML TCIAM0231-5ML
2-Methylhexan ≥99.0% (by GC)
2-Methylhexane
Formel: C₇H₁₆
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 90°C
Smeltepunkt: -118
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009487
CAS-nummer: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
UN nummer: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f50ba91656dd533ecc6db3b64248b610c99b5aa&vid=4f64e9b37ac8df3ca9323f4953e9d92ad7eb41ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %