2-Methylbutan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentan, Methylbutan
M0167-25ML M0167-500ML
TCIAM0167-25MLEA 148 DKK
TCIAM0167-25ML TCIAM0167-500ML
2-Methylbutan ≥97.0% (by GC)
2-Methylbutane
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molekylvægt: 72.15 g/mol
Kogepunkt: 31°C
Smeltepunkt: -160
Flammepunkt: –57°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009338
CAS-nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN nummer: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffa9dacd078716b6de2e96d98f8b77f716b3e104&vid=8c0df4468ce362cac37edbcdb3ac3ae0f3972b03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %