Squalan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0096-25ML H0096-500ML H0096-100ML
TCIAH0096-25MLEA 140 DKK
TCIAH0096-25ML TCIAH0096-500ML TCIAH0096-100ML
Squalan ≥98.0% (by GC)
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Kogepunkt: 470 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 217°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008953
CAS-nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 14,08767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc585732f3219059f5d58ada0ee2af21c5e45a33&vid=41e786f4424032b897537ac51ee5d7d35408f6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %