2,2-Dimethylpentan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 247 DKK
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Dimethylpentan ≥99.0% (by GC)
2,2-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 79°C
Smeltepunkt: -123.7
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009404
CAS-nummer: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %