Isooctan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
T0481-25ML T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA 132 DKK
TCIAT0481-25ML TCIAT0481-500ML
Isooctan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molekylvægt: 114.23 g/mol
Kogepunkt: 99°C
Smeltepunkt: -107
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN nummer: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ca50e132135ddafc11e06ca7ddd7b94f9cd90f&vid=c2527c68f68c98165f8ddb529daca68bcc71f3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %