tert-Pentylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Amylamine
A1002-25ML A1002-500ML
TCIAA1002-25MLEA 279 DKK
TCIAA1002-25ML TCIAA1002-500ML
tert-Pentylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Pentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Kogepunkt: 77°C
Smeltepunkt: –105 °C
Massefylde: 0,7611 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: –1°C
MDL Number: MFCD00008056
CAS-nummer: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
UN nummer: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9357b50ccd1d59bd54d9a4a890a06736f8714e&vid=6ade2d18e91e9cd4114563577f6b86648ace34de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %