Isobutylamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0095-25ML I0095-500ML
TCIAI0095-25MLEA 132 DKK
TCIAI0095-25ML TCIAI0095-500ML
Isobutylamin ≥98.0% (by GC)
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
Kogepunkt: 66°C
Smeltepunkt: –83°C
Massefylde: 0,7344 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008146
CAS-nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN nummer: 1214
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835a2aebf74a1bb83559763b9636feb97a9f0277&vid=015eb25242e3ee0ca4145939a63fd78c5d47eb12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %