1-Chlor-3-methylbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methylbutylchloride
C0199-25ML C0199-500ML
TCIAC0199-25MLEA 288 DKK
TCIAC0199-25ML TCIAC0199-500ML
1-Chlor-3-methylbutan ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-3-methylbutane
Formel: C₅H₁₁Cl
Molekylvægt: 106.6 g/mol
Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: -104.4
Flammepunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00013693
CAS-nummer: 107-84-6
EINECS: 203-525-5
UN nummer: 1107
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b52729e9963a7aee4fe67e1fac87807abb82e91&vid=d4ed7be4b00a62e0e96524c2cfdedf14cf282549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %