1-Chlor-2-methylpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0207-25ML C0207-500ML
TCIAC0207-25MLEA 132 DKK
TCIAC0207-25ML TCIAC0207-500ML
1-Chlor-2-methylpropan ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 70°C
Smeltepunkt: -131
Flammepunkt: –6°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000954
CAS-nummer: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1aa2ca8d1d572a521e5defbed9fb32093aaba04&vid=802a4f71aa6062c0b509660a2e5fa6bcb3e248e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %