5-Methyl-2-hexanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 140 DKK
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Methyl-2-hexanon ≥98.0% (by GC)
5-Methyl-2-hexanone
Formel: C₇H₁₄O
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: –74°C
Flammepunkt: 36°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN nummer: 2302
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %