4-Methyl-2-pentanon ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 214 DKK
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-Methyl-2-pentanon ≥99.5% (by GC)
4-Methyl-2-pentanone
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 116°C
Smeltepunkt: –85°C
Flammepunkt: 17°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN nummer: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %