Diisobutylketon ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 132 DKK
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
Diisobutylketon ≥90.0% (by GC)
Diisobutylketon
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142.24 g/mol
Kogepunkt: 168°C
Smeltepunkt: -46
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN nummer: 1157
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %