1-Brom-3,3-dimethylbutanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
B1490-25G B1490-5G
TCIAB1490-25GEA 2220 DKK
TCIAB1490-25G TCIAB1490-5G
1-Brom-3,3-dimethylbutanon ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁BrO
Molekylvægt: 179.06 g/mol
Kogepunkt: 188°C
Smeltepunkt: 76
Flammepunkt: 66°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000206
CAS-nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405b96205d6335d5b20644692b6edd41c40789f2&vid=24cda5f284e382cb9b0d3675f65e026d0a0bd963&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %