3-(Brommethyl)heptan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B0596-25ML
B0596-500ML
B0596-100ML
TCIAB0596-25MLEA
132
DKK
TCIAB0596-25ML
TCIAB0596-500ML
TCIAB0596-100ML
3-(Brommethyl)heptan ≥97.0% (by GC)
2-Ethylhexyl bromide
Formel:
C₈H₁₇Br Molekylvægt: 193.13 g/mol Kogepunkt: 156°C Flammepunkt: 69°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000220 CAS-nummer: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |