1-Brom-3-methylbutan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Methylbutylbromide
I0504-25G
I0504-500G
TCIAI0504-25GEA
353
DKK
TCIAI0504-25G
TCIAI0504-500G
1-Brom-3-methylbutan ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-methylbutane
Formel:
C₅H₁₁Br Molekylvægt: 151.05 g/mol Kogepunkt: 121°C Smeltepunkt: -112 Flammepunkt: 21°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000253 CAS-nummer: 107-82-4 EINECS: 203-522-9 UN nummer: 2341 ADR: 3 III Merck Index: 14,05114 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |