1-Brom-2-methylpropan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 132 DKK
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Brom-2-methylpropan ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Br
Molekylvægt: 137.02 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Smeltepunkt: -118
Flammepunkt: 18°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000217
CAS-nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN nummer: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %