n-Undecan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
U0002-25ML U0002-500ML
TCIAU0002-25MLEA 181 DKK
TCIAU0002-25ML TCIAU0002-500ML
n-Undecan ≥99.0% (by GC)
n-Undecane
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Kogepunkt: 195°C
Smeltepunkt: -26°C
Massefylde: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN nummer: 2330
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1014deaaf2687d6625408b2436edb1969a1d8002&vid=3ee22267ed652ee43aef0635aed415c97e850914&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %