n-Triacontan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T0594-25G T0594-5G
TCIAT0594-25GEA 2290 DKK
TCIAT0594-25G TCIAT0594-5G
n-Triacontan ≥98.0% (by GC)
n-Triacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Kogepunkt: 200°C
Smeltepunkt: 65…67 °C
Massefylde: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009410
CAS-nummer: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d6b1381ad7fc8f788c31b9d9b4affe76677673&vid=08a845dd4190bb5666172079188310a90d015140&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency