n-Tetradecan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 148 DKK
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tetradecan ≥99.0% (by GC)
n-Tetradecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Kogepunkt: 253°C
Smeltepunkt: 6°C
Massefylde: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008986
CAS-nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %