1,11-Dodecadien ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dodeca-1,11-diene
D0283-25ML D0283-5ML
TCIAD0283-25MLEA 4860 DKK
TCIAD0283-25ML TCIAD0283-5ML
1,11-Dodecadien ≥99.0% (by GC)
1,11-Dodecadiene
Formel: C₁₂H₂₂
Kogepunkt: 207°C
MDL Number: MFCD00048156
CAS-nummer: 5876-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&vid=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %